Merck
688827
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-2-buten-1-one
technical, 80%
別名:
trans-Crotonophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O
CAS番号:
分子量:
146.19
Beilstein:
2039624
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥80% (GC)
80%
フォーム
liquid
官能基
ketone
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
InChI Key
FUJZJBCWPIOHHN-QHHAFSJGSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
688827-1G:
688827-BULK:
688827-5G:
688827-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
688827-1G4061825592459
688827-5G4061831831382