Merck
136123
Sigma-Aldrich
trans-カルコン
97%
別名:
ベンジリデンアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCOC6H5
CAS番号:
分子量:
208.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
208 °C/25 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
InChI Key
DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
遺伝子情報
human ... IL1B(3553)
rat ... Ar(24208)
関連するカテゴリー
詳細
trans-カルコンは、肺癌および前胃癌を予防する場合がある開鎖フラボノイドです。
アプリケーション
cisおよびtransジフェニルシクロプロパンの合成に、trans-カルコンが使用されました。また、これはバルクホスホタングステンWells-Dawson酸(H6P2W18O62.xH2O)表面上のイソブチベンゼンと4-イソブチルアセトフェノンの表面吸着種のスクリーニングにも使用されました
生物化学的/生理学的作用
trans-カルコンは、Trichophyton rubrum(紅色白癬菌)に対して抗真菌活性を示します。これは脂肪酸シンターゼとα-アミラーゼの阻害剤です。また、これはArabidopsis thaliana(シロイヌナズナ)の根のミトコンドリア膜電位を抑えるため、プログラム細胞死が誘発されます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
136123-5G:
136123-25KG:
136123-BULK:
136123-500MG:
136123-100G:
136123-VAR:
136123-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sylvie Ducki et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(22), 7698-7710 (2009-10-20)
The alpha-methyl chalcone SD400 is a potent inhibitor of tubulin assembly and possesses potent anticancer activity. Various chalcone analogues were synthesized and evaluated for their cell growth inhibitory properties against the K562 human chronic myelogenous leukemia cell line (SD400, IC(50)
Wattenberg L.W., et al.
Cancer Letters, 15, 165-165 (1994)
Daniela Batovska et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 2211-2218 (2008-07-01)
A large series of chalcones were synthesized and studied against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Chalcones were either unsubstituted in ring A or possessed 4'-chloro or 3',4',5'-trimethoxy groups. Their other ring B was variously substituted. It was found that the
Saeed Attar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(6), 2055-2073 (2011-02-26)
A series of 30 organic chlacones and 33 ferrocenyl (Fc) chalcones were synthesized and characterized by melting point, elemental analysis, spectroscopy ((1)H NMR and FTIR) and, in two cases, by X-ray crystallography. The biological activity of each compound (10(-4)M in
Asha Budakoti et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(3), 1317-1325 (2008-04-02)
In an effort to develop potent antiamoebic agents, we have synthesized chalcones (1-8), amino-5-substituted-(3-phenyl(2-pyrazolinyl))methane-1-thione derivatives (1a-8a) and 2-(5-substituted-3-phenyl-2-pyrazolinyl)-1,3-thiazolino[5,4-b]quinoxaline derivatives (1b-8b) and evaluated for their in vitro antiamoebic activity against HM1:IMSS strain of E. histolytica. All the compounds were characterized by