Merck
D204609
Sigma-Aldrich
1,3-ジフェニル-2-プロパノン
99%
別名:
1,3-ジフェニルアセトン, ジベンジルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2)2CO
CAS番号:
分子量:
210.27
Beilstein:
974767
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
330 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,3 -ジフェニル-2-プロパノンは、有機発光ダイオードの発光体として構造的に明確な蛍光性ポリフェニレンデンドリマーを合成するための前駆体として使用されます。この化合物はいくつかの他の多環芳香族炭化水素および共役ポリマーの合成でも使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D204609-25G:
D204609-5G:
D204609-VAR:
D204609-100G:
D204609-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structurally-defined, sulfo-phenylated, oligophenylenes and polyphenylenes.
Skalski T J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(38), 12223-12226 (2015)
Fluoranthene derivatives as blue fluorescent materials for non-doped organic light-emitting diodes.
Kumar S, et al.
J. Mater. Sci., 4(1), 193-200 (2016)
Triphenylene-based polymers for blue polymeric light emitting diodes.
Saleh M, et al.
Macromolecules, 43(1), 137-143 (2009)
Configurationally stable longitudinally twisted polycyclic aromatic compounds.
Walters R S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(48), 16435-16441 (2008)
Polytriphenylene Dendrimers: A Unique Design for Blue?Light?Emitting Materials.
Qin T, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(43), 8416-8420 (2008)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
D204609-100G4061832493190
D204609-5G
D204609-25G4061833561430