Merck
D204404
Sigma-Aldrich
1,1-ジフェニルアセトン
98%
別名:
1,1-ジフェニル-2-プロパノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCOCH3
CAS番号:
分子量:
210.27
Beilstein:
1910206
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
mp
59-63 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15H,1H3
InChI Key
DBNWBEGCONIRGQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D204404-25G:
D204404-10KG:
D204404-BULK:
D204404-25KG:
D204404-100G:
D204404-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)