Merck
219347
Sigma-Aldrich
3′-Fluoroacetophenone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
138.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
81 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Bioreduction of 3′-fluoroacetophenone by cells of Aspergillus terreus in phosphate buffer solution-glycerol has been reported.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
219347-5G:
219347-VAR:
219347-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improving the enantioselective bioreduction of aromatic ketones mediated by Aspergillus terreus and Rhizopus oryzae: the role of glycerol as a co-solvent.
Andrade LH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(13), 1521-1525 (2009)