Merck
264288
Sigma-Aldrich
3′,4′-ジフルオロアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
156.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4916 (lit.)
bp
94-95 °C/13 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
InChI Key
VWJSSJFLXRMYNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3′,4′-Difluoroacetophenone may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
264288-1G:
264288-VAR:
264288-BULK:
264288-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)