Merck
747688
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoromethanesulfonimide hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4CuF12N2O8S4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
623.84 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
159-165 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(N([Cu]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Cu.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChI Key
SOSOQNLWNNNBFY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
747688-BULK:
747688-VAR:
747688-1G:4548174006078
747688-5G:4548174006085
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)