Merck
422843
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸カリウム
98%
別名:
カリウムトリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3K
CAS番号:
分子量:
188.17
Beilstein:
3727495
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.K/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
GLGXXYFYZWQGEL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリフルオロメタンスルホン酸カリウム(KOTf、カリウムトリフレート)は、トリフルオロメタンスルホン酸のカリウム塩です。温めたトリフルオロメタンスルホン酸水溶液を炭酸カリウムで中和して調製されてきました。 カリウムトリフレートでドープされたヘキサン-ポリ(オキシエチレン)ハイブリッドが調べられています。
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホン酸カリウム(カリウムトリフレート)は、グアニン-シロキサンモノマーの自己組織化によるグアニン四重鎖ハイブリッド材料の合成における試薬として適しています。
以下の研究で用いられる可能性があります:
  • イソチオセミカルバジドベースの異所性大環状配位子の構築のためのテンプレート源として。
  • エチレンジアミン中の金アニオンの証拠の電気化学的研究における支持電解質として。
  • イミダゾリウム塩である3-メチル-1-(3R,3aR,6S,6aR)-[6-(ベンジルオキシ)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3-イル]イミダゾリウムトリフルオロメタンスルホナートの合成における試薬として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
422843-5G:
422843-BULK:
422843-VAR:
422843-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Local and nanoscopic structure of potassium triflate-doped siloxane-polyoxyethylene ormolytes.
Chaker JA, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 352(32), 3457-3462 (2006)
Sol-gel selection of hybrid G-quadruplex architectures from dynamic supramolecular guanosine libraries.
Mihai S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(42), 9443-9448 (2010)
Evidence for the gold anion in ethylenediamine.
Jagannathan R, et al.
Inorganic Chemistry, 24(1), 113-114 (1985)
Gregory D Bowden et al.
Scientific reports, 9(1), 11370-11370 (2019-08-08)
Recent advancements in 18F radiochemistry, such as the advent of copper-mediated radiofluorination (CMRF) chemistry, have provided unprecedented access to novel chemically diverse PET probes; however, these multicomponent reactions have come with a new set of complex optimization problems. Design of
Synthesis of novel chiral imidazolium-based ionic liquids derived from isosorbide and their applications in asymmetric aza Diels-Alder reaction.
Van Buu ON, et al.
Tetrahedron, 65(11), 2260-2265 (2009)