Merck
132101
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸ナトリウム
98%
別名:
トリフルオロ酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COONa
CAS番号:
分子量:
136.01
Beilstein:
3597949
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
205-207 °C (dec.) (lit.)
密度
1.49 g/mL (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリフルオロ酢酸ナトリウムは、芳香族ハロゲン化物、アルデヒド、ケトンといった化合物に対するトリフルオロメチル化剤です。
アプリケーション
トリフルオロ酢酸ナトリウムは、下記の用途で使用することができます:
  • ハロゲン化銅(I)を触媒としたアルデヒドの求核的トリフルオロメチル化におけるトリフルオロメチル化剤として。
  • アゾビスイソブチロニトリル(AIBN)を触媒としたさまざまなアルケンのgem-ジフルオロシクロプロパン化におけるジフルオロカルベン前駆体として。
  • 元素状硫黄の存在下でのアリールボロン酸の銅を触媒とした酸化的トリフルオロメチルチオ化による、トリフルオロメチルチオ置換芳香族化合物の合成での使用。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
132101-BULK:
132101-100G:
132101-25G:
132101-1MG-KC:
132101-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sodium trifluoroacetate: an efficient difluorocarbene precursor for alkenes
Chang Y and Cai C
Chemistry Letters (Jpn), 34(10), 1440-1441 (2005)
Sodium trifluoroacetate: an efficient precursor for the trifluoromethylation of aldehydes
Chang Y and Cai C
Tetrahedron Letters, 46(18), 3161-3164 (2005)
Michelle Piotrowski et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(3), 489-500 (2018-12-16)
A method is developed to determine the position of ion formation along the flight axis of a MALDI TOFMS instrument using the image of the laser on the sample surface. Previous work (JASMS 2018, 29, 422-434) showed that misalignment of
Copper-mediated oxidative trifluoromethylthiolation of aryl boronic acids with CF3CO2Na and elemental sulfur
Zhai L et al.
Tetrahedron, 69(48), 10262-10266 (2013)
Ruichan Lv et al.
Scientific reports, 7(1), 15753-15753 (2017-11-18)
We report here the design and multiple functions of a new hierarchical nanotheronostic platform consisting of an upconversion nanoparticle (UCNP) core: shell with an additional mesoporous silica (mSiO