Merck
281883
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸カリウム
98%
別名:
トリフルオロ酢酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOK
CAS番号:
分子量:
152.11
Beilstein:
3717603
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
98%
mp
140-142 °C (lit.)
密度
1.49 g/mL (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
[K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.K/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リフルオロ酢酸カリウムは、さまざまな有機反応において多用途の化学試薬として使用されます。求核置換反応やアシル化反応を伴う反応において、トリフルオロアセチルアニオン(CF3CO2-)の供給源として使用できます。
アプリケーション
トリフルオロ酢酸カリウムは、トリフルオロメチル化反応の試薬として使用できます。塩化鉄(II)触媒による脱炭酸とその後の有機チオシアン酸塩のトリフルオロメチル化を介してトリフルオロメチルチオエーテルを合成するために使用されます。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
281883-VAR:
281883-BULK:
281883-25G:
281883-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Young H Lim et al.
ACS nano, 9(2), 1995-2008 (2015-01-27)
The development of well-defined polymeric nanoparticles (NPs) as delivery carriers for antimicrobials targeting human infectious diseases requires rational design of the polymer template, an efficient synthetic approach, and fundamental understanding of the developed NPs, e.g., drug loading/release, particle stability, and