About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4BaF12N2O8S4
CAS番号:
分子量:
697.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: barium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ba]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ba/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI Key
ZFICMXSMTNWQDX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
753130-1G:4548173316024
753130-BULK:
753130-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)