Merck
86838
Supelco
テトラブチルアンモニウムビス-トリフルオロメタンスルホンイミダート
for electronic purposes, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N[N(SO2CF3)2
CAS番号:
分子量:
522.61
Beilstein:
8247973
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
品質水準
アッセイ
≥99.0% (qNMR)
≥99.0%
フォーム
crystals
mp
90-95 °C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2F6NO4S2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
CFAPFDTWIGBCQK-UHFFFAOYSA-N
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
  • 非プロトン性イオン液体テトラブチルアンモニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドの凝集特性と熱分解メカニズム:この研究では、テトラブチルアンモニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドの凝集特性と熱分解メカニズムを調査し、分析化学および材料化学におけるその安定性と潜在的な応用に関する洞察を提供しています(Liu et al., 2023)。
その他情報
新型の電解質で、電気二重層キャパシタ-などに用いられます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
86838-5G:
86838-1G:
86838-VAR:
86838-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel Hirshberg et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(13), 10860-10869 (2018-03-08)
Using UV-vis spectroscopy in conjunction with various electrochemical techniques, we have developed a new effective operando methodology for investigating the oxygen reduction reactions (ORRs) and their mechanisms in nonaqueous solutions. We can follow the in situ formation and presence of
M. Ue et al.
Journal of the Electrochemical Society, 141, 3366-3366 (1994)
資料
Ionic Liquids for Electrochemical Applications