Merck
86837
Supelco
安息香酸テトラブチルアンモニウム
for electrochemical analysis, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOC6H5)
CAS番号:
分子量:
363.58
Beilstein:
4070140
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
≥99.0%
フォーム
crystals
mp
64-67 °C (lit.)
溶解性
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
[O-]C(=O)c1ccccc1.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C7H6O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
InChI Key
WGYONVRJGWHMKV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
Tetrabutylammonium benzoate may be used as an analytical reagent for the electrochemical generation of hydrogen from acetic acid using a molecular molybdenum-oxo catalyst.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86837-25G:
86837-5G:
86837-VAR:
86837-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical generation of hydrogen from acetic acid using a molecular molybdenum?oxo catalyst.
Thoi SV, et al.
Energy & Environmental Science, 5(7), 7762-7770 (2012)
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO