About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(NO2)
CAS番号:
分子量:
288.47
Beilstein:
6285720
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥97.0% (NT)
フォーム
crystals
SMILES記法
[O-]N=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HNO2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI Key
SHRKDVQQQPFSIY-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
その他情報
臭化物から脂肪族ニトロ化合物を合成する際に用いられる試薬です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
86884-10G:4548173332154
86884-VAR:
86884-BULK:
86884-50G:4548173332161
この製品を見ている人はこちらもチェック
R. Munz et al.
Liebigs Ann. Chem., 628-628 (1979)