Merck
745413
Sigma-Aldrich
Potassium benzyl cyanocarbamate
別名:
Looper Reagent, Potassium N-cyanocarbamic acid, phenylmethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7KN2O2
CAS番号:
分子量:
214.26
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
品質水準
形状
solid
mp
228-232 °C
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
[K]N(C#N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2.K/c10-7-11-9(12)13-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
HZBHQPNPJVDRMR-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
In tandem with TMSCl, product generates an in situ N-silylcarbodiimide that rapidly guanylates a variety of amines at room temperature.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
745413-1G:
745413-BULK:
745413-VAR:
745413-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Looper; R. E.;
The Journal of Organic Chemistry, 76, 6957-6957 (2011)