Merck
421286
Sigma-Aldrich
MERPOL® A surfactant
別名:
Nonionic Surfactant MERPOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
表面張力
24 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
bp
200 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
6
アプリケーション
Nonionic, ethylene oxide condensate. Low foaming wetting agent.
法的情報
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
421286-BULK:
421286-500ML:
421286-VAR:
421286-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)