Merck
145491
Sigma-Aldrich
2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン
98%, contains 100 ppm BHT as stabilizer
別名:
2,3-Dimethylbuta-1,2-diene, 2,3-Dimethylenebutane, Biisopropenyl, Diisopropenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
82.14
Beilstein:
605285
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
269 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
100 ppm BHT as stabilizer
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(C)=C
InChI
1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
InChI Key
SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン(DMBD)は共役ジエンです。温熱、触媒およびマイクロ波条件下で 2-チオ-3-クロロアクリルアミドとディールスアルダー付加環化反応を受けます。溶媒フリー条件下で 3-アセチル、3-カルバモイルおよび 3-エトキシカルボニルクマリンと熱的 [4+2] 付加環化反応を受けます。DMBD は二塩化鉄錯体ベースの触媒存在下で重合化反応に関与します。
アプリケーション
2,3-ジメチル-1,3-ブタジエンは、走査トンネル顕微鏡およびフーリエ変換赤外分光を用いた 1,3-ジエンの Si(001)表面との反応の研究に用いられました。
以下のようなプロセスで用いられることがあります:
  • コバルト触媒の存在下、1,4-ヒドロブタジエニル化による相当する 1-アリール置換 1,3-ジエンの 1,3,6-トリエンの調製。
  • gem-シアノニトロエタンとの反応による 6-アリール(ヘタリル)-3,4-ジメチル-1-ニトロ-1-シアノ-3-シクロヘキセンの合成。
  • 2,5-ジフェニルテルロフェンの二臭素付加体の光分解反応の研究におけるハロゲントラップとして。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
145491-VAR:
145491-50G:
145491-10G:
145491-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polymerization of 1, 3-dienes with iron complexes based catalysts: Influence of the ligand on catalyst activity and stereospecificity.
Ricci G, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 204, 287-293 (2003)
Cobalt-Catalyzed 1, 4-Hydrobutadienylation of 1-Aryl-1,3-dienes with 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene.
Bohn MA, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(41), 9689-9693 (2011)
Irma Y Flores-Larios et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(3), 1513-1530 (2010-03-26)
The thermal [4+2] cycloadditions of 3-acetyl-, 3-carbamoyl, and 3-ethoxycarbonylcoumarins with 2,3-dimethyl-1,3-butadiene under solvent free conditions are reported, as well as the epoxidation reactions of some adducts. Discussion is focused on the structural features of the Diels-Alder adducts and their epoxides
Peroxy radical kinetics resulting from the OH-initiated oxidation of 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl-1,3-butadiene and isoprene.
Jenkin ME, et al.
Journal of Atmospheric Chemistry, 29(3), 267-298 (1998)
Marie Kissane et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(24), 5602-5613 (2010-10-12)
The Diels-Alder cycloadditions of cyclopentadiene and 2,3-dimethyl-1,3-butadiene to a range of 2-thio-3-chloroacrylamides under thermal, catalytic and microwave conditions is described. The influence of reaction conditions on the outcome of the cycloadditions, in particular the stereoselectivity and reaction efficiency, is discussed.
資料
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.