同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(\C(=C(\[2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3/i1D2,2D3,3D2,4D3
InChI Key
SDJHPPZKZZWAKF-ZRKGKEHVSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
アンプル入り
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)