Merck
212830
Sigma-Aldrich
trans-1-メトキシ-3-トリメチルシロキシ-1,3-ブタジエン
95%
別名:
Danishefskyジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiOC(=CH2)CH=CHOCH3
CAS番号:
分子量:
172.30
Beilstein:
1616761
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
不純物
2-5% 4-methoxy-3-buten-2-one
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
68-69 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO\C=C\C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-8(6-7-9-2)10-11(3,4)5/h6-7H,1H2,2-5H3/b7-6+
InChI Key
SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
trans-1-メトキシ-3-トリメチルシロキシ-1,3-ブタジエンは官能化Diels-Alderジエンです。1,2-ジアザ-1,3-ブタジエンによる、trans-1-メトキシ-3-トリメチルシロキシ-1,3-ブタジエン(Danishefskyジエン)に対する向山-マイケル型の付加/複素環化反応が研究されています。メソポーラス無機/有機金属ハイブリッド材料を触媒として、ベンズアルデヒドによるDanishefskyジエンの非対称ヘテロDiels-Alder環化反応が報告されています
アプリケーション
trans-1-メトキシ-3-トリメチルシロキシ-1,3-ブタジエンは次の用途に使用されました:
  • グリセオフルビンのスルホン類似体(スルホグリセオフルビン)である、4H-1-アミノピロールおよび4,5H-ピラゾールの合成
  • ピリドンおよびピラノンの合成に用いるDiels-Alderジエンとして
  • ピペリジノンおよびエナミノンの調製のためのマンニッヒ・マイケル反応で使用される試薬として
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
212830-BULK:
212830-5G:
212830-VAR:
212830-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Screening of rare earth metal grafted MCM-41 silica for asymmetric catalysis.
Gerstberger G and Anwander R.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 44, 303-310 (2001)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4444-4444 (1992)
Tetrahedron, 49, 397-397 (1993)
Marie-Laure Teyssot et al.
The Journal of organic chemistry, 72(7), 2364-2373 (2007-03-10)
Electron-poor 6-oxo-1-sulfonyl-1,6-dihydropyridine-3-carboxylates 1b-d undergo cross-Diels-Alder reactions with electron-rich dienes 4a-f under hyperbaric conditions, reacting either as dienophiles to yield normal-electron-demand (NED) cycloadducts 10 and/or 11 or as dienes to give inverse-electron-demand (IED) cycloadducts 12 and/or 13. The latter are converted
Orazio A Attanasi et al.
Organic letters, 10(10), 1983-1986 (2008-04-23)
The versatility of the Mukaiyama-Michael-type addition/heterocyclization of Danishefsky's diene with 1,2-diaza-1,3-butadienes was applied to the synthesis of both 4 H-1-aminopyrroles and 4,5 H-pyrazoles. Thus, the same reagents furnished different types of highly functionalized azaheterocycles essentially depending on their structure: as
資料
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.