Merck
110930
Sigma-Aldrich
3-メチル-1,2-ブタジエン
97%
別名:
1,1-ジメチルアレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=C=CH2
CAS番号:
分子量:
68.12
Beilstein:
1697090
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
6.87 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
40-41 °C (lit.)
mp
−148 °C (lit.)
密度
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)=C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h1H2,2-3H3
InChI Key
PAKGDPSCXSUALC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-メチル-1,2-ブタジエン(1,1-ジメチルアレン)は、求核試薬としてメタノールの存在下で、1,1-ジメチルアレンとシアノアレン1,2,4,5-テトラシアノベンゼン、1,4-ジシアノベンゼンおよび1,4-ジシアノナフタレンとの光誘導性反応の研究に使用されています
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
110930-BULK:
110930-5G:
110930-1G:
110930-VAR:
110930-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The electron transfer photochemistry of allenes with cyanoarenes. Photochemical nucleophile?olefin combination, aromatic substitution (photo-NOCAS) and related reactions.
Mangion D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1, 48-60 (2001)
Shaochen Zhang et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6435), 45-51 (2019-04-06)
Accessing enantiomerically enriched amines often demands oxidation-state adjustments, protection and deprotection processes, and purification procedures that increase cost and waste, limiting applicability. When diastereomers can be formed, one isomer is attainable. Here, we show that nitriles, largely viewed as insufficiently
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
M48805-100ML4061834059271
M48805-500ML
W270709-1KG
W270709-20KG
W270709-8KG-K4061837516160
W270709-SAMPLE-K4061838180889
W270733-SAMPLE
M48805-5ML4061834059288
67397-1ML4061832735559
W270709-1KG-K4061838249067
W270709-20KG-K4061838180865
W270709-800G-K
W270709-8KG
W270709-SAMPLE
W270733-100G
W270733-100G-K4061838180896
W270733-1KG
W270733-1KG-K4061838180902
W270733-SAMPLE-K4061838180926
W270733-25G
W270733-25G-K4061838180919
110930-250MG
110930-1G4061838134677