Merck
694126
Sigma-Aldrich
メトキシアレン
technical grade
別名:
1-メトキシ-1,2-プロパジエン, NSC 363923, メチル プロパジエニル エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O
CAS番号:
分子量:
70.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.429
密度
0.832 g/mL at 25 °C
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h4H,1H2,2H3
InChI Key
RRWJXAJEGRDMQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • エナンチオマー純粋なピリジン類の合成に用いる、ニトリルとカルボン酸との多成分反応とそれに続く環化縮合
  • 分子間ヒドロアミノ化
  • アルコキシ置換およびアルキルスルファニル置換のピロール類やジヒドロピリジン類のワンポット合成
  • ジエンとの分子間[4 + 2]付加環化
  • アレニル環化と連続するジカルボニル、シクロペンタノン類、およびブテノリド化合物への変換
  • アルキリデンシラシクロプロパン類への炭素-炭素π結合の挿入反応
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-20.0 °F
引火点(℃)
-28.9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
694126-BULK:
694126-VAR:
694126-5G:
694126-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)