Merck
737577
Sigma-Aldrich
2,3-ブタジエン-1-オール
95%
別名:
1,2-ブタジエン-4-オール, 4-ヒドロキシ-1,2-ブタジエン, ヒドロキシメチルアレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O
CAS番号:
分子量:
70.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.477
密度
0.919 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h3,5H,1,4H2
InChI Key
JXKCVRNKAPHWJG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
108.0 °F
引火点(℃)
42.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
737577-VAR:
737577-500MG:
737577-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2