Merck
714984
Sigma-Aldrich
エチル-2,3-ペンタジエノアート
technical grade, >85%
別名:
2,3-ペンタジエン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O2
CAS番号:
分子量:
126.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
>85%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.464
官能基
ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)C=C=CC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3,6H,4H2,1-2H3
InChI Key
JGEKOPSQLCPNGA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
124.0 °F
引火点(℃)
51.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
714984-500MG:
714984-VAR:
714984-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)