安全性情報
8.18533
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol monomethyl ether
(mixture of isomeres) for synthesis
別名:
Dipropylene glycol monomethyl ether, DPM, Methoxypropoxypropanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)C3H6OC3H6(OH)
CAS番号:
分子量:
148.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
252-104-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.75 hPa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
205 °C (DIN 51794)
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
9500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-14 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
転移温度
flash point 79 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体