Merck
484253
Sigma-Aldrich
ジ(プロピレングリコール)メチルエーテル、異性体混合物
≥99%
別名:
DOWANOL® DPM, ジプロピレングリコールモノメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC3H6OC3H6OH
CAS番号:
分子量:
148.20
EC Number:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.4 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジ(プロピレングリコール)メチルエーテルは、セラミックインクの調製、エッチング、生体活性ガラス懸濁液など、さまざまな用途に使用される有機溶媒です。
法的情報
製造:ダウ・ケミカル
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
484253-BULK:
484253-VAR:
484253-5L:
484253-1L:4548173982403
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formulation of a Ceramic Ink for 3D Inkjet Printing
Dennis Graf, et al.
Micromachines, 12 (2021)
Bioactive glass suspensions preparation for suspension plasma spraying
E.Ca?as, et al
J. Eur. Ceram. Soc., 36, 4281-4290 (2016)
R R Miller et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 5(4), 721-726 (1985-08-01)
Male Fischer 344 rats were given a single oral dose of approximately 1289 mg/kg (8.7 mmol/kg) of [14C]DPGME. After dosing, expired air, excreta, and tissues were analyzed for 14C activity, and metabolites in urine were isolated and identified. Approximately 60%
Valerie Robinson et al.
International journal of toxicology, 28(6 Suppl), 162S-174S (2010-01-09)
PPG-2 methyl ether, PPG-3 methyl ether, and PPG-2 methyl ether acetate are used in cosmetics as fragrance ingredients and/or solvents at concentrations of 0.4% to 2%. Propylene glycol ethers are rapidly absorbed and distributed throughout the body when introduced by
S O Hansson
Risk analysis : an official publication of the Society for Risk Analysis, 17(2), 227-236 (1997-04-01)
The use of critical effects in the determination of occupational exposure limits (OELs) in Sweden is subjected to a statistical study. Many of the present OELs are high in relation to known no-effect levels and effect levels, and the degree