Merck
484229
Sigma-Aldrich
トリ(プロピレングリコール)ブチルエーテル、異性体混合物
≥95%
別名:
DOWANOL® TPnB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
CAS番号:
分子量:
248.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Dow Chemical社製
Dow Chemical社の™登録商標です。
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
484229-BULK:
484229-1L:
484229-VAR:
484229-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)