アッセイ
≥99.2%
形状
liquid
自己発火温度
393 °F
expl. lim.
0.76 %, 135 °F
10.7 %, 203 °F
不純物
≤0.10% (water)
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
-32 °C
溶解性
water: soluble 65 g/L at 20 °C
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
537535-1L:
537535-500ML:
537535-20L:
537535-BULK:
537535-VAR:
537535-18L:
537535-4L:
試験成績書(COA)