Merck
406562
Sigma-Aldrich
ジ(プロピレングリコール) メチルエーテルアセタート、異性体混合物
99%
別名:
Dipropylene glycol methyl ether acetate, Dipropylene glycol monomethyl ether acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C3H6OC3H6OCH3
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O(C(OC(=O)C)CC)CCCOC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Di(propylene glycol) methyl ether acetate (DPMA, 3-(3-methoxypropoxy)propyl acetate) is extensively employed as a solvent in coatings and silkscreening inks. It is also used as a cleaning agent. In vivo, DPMA rapidly hydrolyzes to dipropylene glycol methyl ether (DPM), thus, the in vivo effects of DPMA are expected to be the same as those of DPM.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
406562-250ML:
406562-1L:
406562-BULK:
406562-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dipropylene glycol monomethyl ether: A 13-week inhalation toxicity study in rats and rabbits.
Landry TD and Yano BL.
Toxicological Sciences, 4(4), 612-617 (1984)