アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジ(プロピレングリコール)メチルエーテルアセテートは、 導電性接着剤の製造で、 溶媒として使用できます。
また、ワックスプリントした紙ベースのデバイスを作製する 溶剤インクの添加剤としても 使用できます。
また、ワックスプリントした紙ベースのデバイスを作製する 溶剤インクの添加剤としても 使用できます。
法的情報
Dow Chemical社製
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
484202-BULK:
484202-1L:
484202-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック