430234
Bisphenol A diglycidyl ether, brominated
mol wt 350-450 g/epoxide by perchloric acid method
別名:
4,4′-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol] polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4′-(1-methylethylidene)bis(2,6-dibromophenol), Tetrabromobisphenol A-epichlorohydrin polymer
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
分子量
350-450 g/epoxide by perchloric acid method
標識化の程度
48 wt. % Br
粘度
1,800 cSt(lit.)
mp
55-65 °C (lit.)
転移温度
softening point 55-65 °C (Durrans)
溶解性
a variety of ketone, aromatic hydrocarbon and ether alcohol solvents: soluble
SMILES記法
Brc2c(c(cc(c2)C(C)(C)c3cc(c(c(c3)Br)O)Br)Br)O.ClCC1OC1
InChI
1S/C15H12Br4O2.C3H5ClO/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8;4-1-3-2-5-3/h3-6,20-21H,1-2H3;3H,1-2H2
InChI Key
DEGGCMXJUHYWMD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
物性
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
430234-500G:
430234-VAR:
430234-BULK:
430234-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
430234-500G | |
430234-100G | 4061833598016 |