Merck
900198
Sigma-Aldrich
ビス[4-(グリシジルオキシ)フェニル]メタン
mixture of isomers
別名:
BFDGE, ビスフェノールFジグリシジルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20O4
CAS番号:
分子量:
312.36
Beilstein:
5349017
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
>88%
フォーム
liquid
mp
43-48 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1OC1COc2ccc(Cc3ccc(OCC4CO4)cc3)cc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-5-16(20-10-18-12-22-18)6-2-14(1)9-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-23-19/h1-8,18-19H,9-13H2
InChI Key
XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900198-VAR:
900198-BULK:
900198-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.