92427
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) ether
analytical standard
別名:
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropyloxy)phenyl]-2-[4-(2,3-dihydroxypropyloxy)phenyl]propane, BADGE-HCl-H2O
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C1=CC=C(OCC(CCl)O)C=C1)(C)C2=CC=C(OCC(O)CO)C=C2
InChI
1S/C21H27ClO5/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,23-25H,11-14H2,1-2H3
InChI Key
HDTYUHNZRYZEEB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
92427-VAR:
92427-100MG:
92427-BULK:
92427-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック