Merck
95710
Sigma-Aldrich
キシレンスルホン酸ナトリウム
technical, mixture of isomers, ≥90% (T)
別名:
キシレンスルホン酸 ナトリウム塩, ジメチルベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3SO3Na
CAS番号:
分子量:
208.21
EC Number:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
technical
アッセイ
≥90% (T)
形状
powder
SMILES記法
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hongyan Mou et al.
Bioresource technology, 220, 637-640 (2016-09-04)
The objective of this study was to investigate the effects of organosolv and hydrotropic pretreatments on improving enzymatic hydrolysis of eucalyptus. The chemical composition of the fiber surface was analyzed using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) to determine the surface characteristics