Merck
71220
Sigma-Aldrich
硫酸ナトリウム2-エチルヘキシル
~50% in H2O
別名:
硫酸 2-エチルヘキシル ナトリウム塩, Niaproof®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17NaO4S
CAS番号:
分子量:
232.27
Beilstein:
5177087
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
anionic
フォーム
liquid
分子量
232.27 g/mol
濃度
4.95% (Na, ICP)
~50% in H2O
テクニック
protein quantification: suitable
密度
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].CCCCC(CC)COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫酸ナトリウム2-エチルヘキシルは、次の用途で使用できるアニオン性界面活性剤です。
  • 懸濁重合に。
  • マイクロチップCE/パルスドアンペロメトリック検出によるフェノール類化合物の分析に。
  • 有機層状複水酸化物(有機LDH)の合成に電荷平衡アニオンとして。
その他情報
アルキル硫酸ナトリウム界面活性剤。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
71220-VAR:
71220-100ML:
71220-1L:
71220-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effects of alkyl sulfates on the analysis of phenolic compounds by microchip capillary electrophoresis with pulsed amperometric detection.
Ding Y, et al.
Analyst, 132(10), 997-1004 (2007)
Variation of anions in layered double hydroxides: effects on dispersion and fire properties.
Wang L, et al.
Polymer Degradation and Stability, 94(5), 770-781 (2009)
Suspension polymerization of thermally expandable core/shell particles.
Jonsson M, et al.
Polymer, 47(10), 3315-3324 (2006)
W M Kluwe
Environmental health perspectives, 65, 271-278 (1986-03-01)
Chronic toxicity and carcinogenicity studies of several phthalic acid esters (PAEs) and compounds containing a 2-ethylhexyl moiety were conducted in Fischer 344 rats and B6C3F1 (hybrid) mice. The compounds studied were phthalic anhydride, di(2-ethylhexyl) phthalate, butyl benzyl phthalate, diallyl phthalate