Merck
O4003
Sigma-Aldrich
オクチル硫酸ナトリウム
≥95%
別名:
SOS, オクチル硫酸ナトリウム, カプリル硫酸ナトリウム, 硫酸オクチル ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OSO3Na
CAS番号:
分子量:
232.27
Beilstein:
3658635
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
分子量
232.27 g/mol
mp
195 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 20 mg/mL
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オクチル硫酸ナトリウムは陰イオン洗剤であり、HPLCで使用されるイオン対試薬でもあります。
アプリケーション
オクチル硫酸ナトリウムは生物試料中でアルブミンの選択濃縮を評価するための研究に使用されています。 また、グリセリン修飾された陽イオン界面活性剤と陰イオン界面活性剤の混合溶液の挙動を調べるための研究にも使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O4003-25G:
O4003-5G:
O4003-VAR:
O4003-1G:
O4003-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phase behavior of mixed solution of a glycerin-modified cationic surfactant and an anionic surfactant
Tsuchiya, K., et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 312, 7-7 (2007)
Evangelia Zdrali et al.
ACS nano, 11(12), 12111-12120 (2017-12-12)
Mixtures of nano- and microscopic oil droplets in water have recently been rediscovered as miniature reaction vessels in microfluidic environments and are important constituents of many environmental systems, food, personal care, and medical products. The oil nanodroplet/water interface stabilized by
Chin-Yu Lin et al.
Electrophoresis, 30(3), 532-539 (2009-01-22)
This paper shows that in CE, the peak efficiency and effective electrophoretic mobility of HSA and BSA were significantly enhanced by using a short plug (8 nL) of 1% w/w sodium octyl sulfate (SOS) and 1% w/v dextran sulfate as
Lingyan Xing et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(44), 14794-14808 (2015-11-06)
Modulation of connectivity formation in the developing brain in response to external stimuli is poorly understood. Here, we show that the raphe nucleus and its serotonergic projections regulate pathfinding of commissural axons in zebrafish. We found that the raphe neurons
M Benkő et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 130, 126-132 (2015-05-04)
Precipitation of bovine serum albumin (BSA) by anionic surfactants with alkyl chains of increasing lengths (octyl, decyl, dodecyl sulfates) was studied at room temperature, at pH 3.0, in isotonic sodium chloride solution. The particle size of albumin, the zeta potential