詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
flakes
品質
LiChropur™
テクニック
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
71443-VAR:
71443-2.5G:
71443-10G:
71443-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック