Merck
71726
Supelco
ドデシル硫酸ナトリウム
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
別名:
SDS, ドデシル硫酸 ナトリウム塩, ドデシル硫酸ナトリウム, ラウリル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
品質水準
詳細
anionic
62
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
フォーム
rod
品質
LiChropur
分子量
288.38 g/mol
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
204-207 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
40
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)は、タンパク質の変性に適した界面活性剤です。負に帯電した硫酸を持つ長い脂肪鎖であるため、両親媒性の界面活性剤です。
アプリケーション
SDSは以下の用途に使用することができます:
  • ゲル電気泳動によるペプチドマッピング及びタンパク質分析
  • 製剤設計における利用とその吸着及びミセル化パラメータに対する影響
  • ゲルクロマトグラフィーを用いたグアニジン塩酸塩中のタンパク質-SDS複合体及びSDS溶液の測定
  • SDSにより解離させたタンパク質のサブユニットのヒドロキシルアパタイトクロマトグラフィーを用いた分離。
陰イオン界面活性剤
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71726-INTR-F:
71726-50G-F:
71726-5G-F:
71726-VAR-F:
71726-BULK-F:
71726-10G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Micellization behaviour of sodium dodecyl sulfate in different electrolyte media.
Umlong, I. M., and K. Ismail.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 299, 8-14 (2007)
Hydroxylapatite chromatography of protein-sodium dodecyl sulfate complexes. A new method for the separation of polypeptide subunits.
B Moss et al.
The Journal of biological chemistry, 247(16), 5194-5198 (1972-08-25)
Gel chromatography of proteins in denaturing solvents. Comparison between sodium dodecyl sulfate and guanidine hydrochloride as denaturants.
W W Fish et al.
The Journal of biological chemistry, 245(19), 5166-5168 (1970-10-10)
D. Shi
Biomedical Devices and Their Applications, 64-64 (2004)
D W Cleveland et al.
The Journal of biological chemistry, 252(3), 1102-1106 (1977-02-10)
A rapid and convenient method for peptide mapping of proteins has been developed. The technique, which is especially suitable for analysis of proteins that have been isolated from gels containg sodium dodecyl sulfate, involves partial enzymatic proteolysis in the presence