Merck
287482
Sigma-Aldrich
4-Octylbenzenesulfonic acid sodium salt
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7C6H4SO3Na
CAS番号:
分子量:
292.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)18(15,16)17;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI Key
ASJUTVUXOMPOQH-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
287482-1KG:
287482-BULK:
287482-VAR:
287482-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dale R Van Stempvoort et al.
Chemosphere, 251, 126386-126386 (2020-03-11)
This study presents the first reported detections and concentrations of alkyl phenoxy-benzenesulfonate surfactants (APBS) in municipal wastewater. A semi quantitative direct injection LC/MS/MS method was developed. Samples of raw influent and final effluent were obtained from fourteen municipal wastewater treatment
Patrik Knöös et al.
International journal of pharmaceutics, 468(1-2), 121-132 (2014-04-15)
The release of lactose (hydrophilic) from polymer tablets made with hydrophobically modified poly(acrylic acid) (HMPAA) have been studied and compared to the release of ibuprofen, a hydrophobic active substance. Lactose is one of the most used excipients for tablets, but