Merck
245208
Sigma-Aldrich
4-エチルベンゼンスルホン酸
technical grade, 95%
別名:
4-Ethylphenylsulfonic acid, p-Ethylbenzenesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C6H4SO3H
CAS番号:
分子量:
186.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.5331 (lit.)
密度
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
CCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI Key
BRIXOPDYGQCZFO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Ethylbenzenesulfonic acid was used to dope high conducting polypyrrole thin films.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
245208-25G:
245208-BULK:
245208-1KG:
245208-3KG:
245208-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The sensitivity of 4-ethylbenzenesulfonic acid-doped plasma polymerized polypyrrole films to volatile organic compounds.
Thin Solid Films, 484(1), 396-399 (2005)