Merck
X1376
Sigma-Aldrich
p-Xylene-2-sulfonic acid hydrate
≥98%
別名:
2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
186.23 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
SMILES記法
O.Cc1ccc(C)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
InChI Key
VXKQOMCABCHKAQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reagent for serum cholesterol determination.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
X1376-BULK:
X1376-25G:
X1376-VAR:
X1376-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A simple method for the determination of serum cholesterol.
D WATSON
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 5, 637-643 (1960-09-01)