Merck
D215554
Sigma-Aldrich
ジプロピレングリコール
99%, mixture of isomers
別名:
DPG, ビス(ヒドロキシプロピル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC3H6OC3H6OH
CAS番号:
分子量:
134.17
Beilstein:
1698372
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)COCC(C)O.CC(O)COC(C)CO.CC(CO)OC(C)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ジプロピレングリコールはスチレンの TEMPO 媒介リビングラジカル分散重合において溶媒として用いることができます。
包装
ポリ瓶入り
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
D215554-25G:
D215554-500G:
D215554-VAR:
D215554-BULK:
D215554-3KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Seung-Hyun Jun et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-15)
In the skincare field, water-dispersed bacterial cellulose nanofibers synthesized via an oxidation reaction using 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine-N-oxy radical (TEMPO) as a catalyst are promising bio-based polymers for engineered green materials because of their unique properties when applied to the surface of the
Florencio Villester Arce et al.
The Journal of toxicological sciences, 44(1), 1-11 (2019-01-11)
Cosmetics containing rhododendrol (RD) were voluntarily recalled after incidents of leukoderma related to their use. Users reported using up to five different RD-containing products by layered application. In this study, we investigated the effects of layered application, formulations, and their
Solvent effect on TEMPO-mediated living free radical dispersion polymerization of styrene.
Shim S E, et al.
Polymer, 45(14), 4731-4739 (2004)
Florencio Arce et al.
International journal of pharmaceutics, 578, 119186-119186 (2020-03-01)
Finite dose experiments represent clinical use wherein depletion of dose, evaporation of excipients, and gradual change in vehicle composition may occur. In the present study, we attempted a mathematical approach for predicting skin permeation and concentration of a cosmetic active
Patricia Carlisle et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 107(5), 1491-1503 (2018-09-29)
At least 26% of recent battlefield injuries are to the craniomaxillofacial (CMF) region. Recombinant human bone morphogenetic protein 2 (rhBMP-2) is used to treat CMF open fractures, but several complications have been associated with its use. This study tested the
プロトコル
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
D215554-25G4061837637797
D215554-3KG4061833561737
D215554-500G4061833561744