安全性情報
8.03265
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol
(mixture of isomers) for synthesis
別名:
Dipropylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O3
CAS番号:
分子量:
134.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
246-770-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
310 °C (DIN 51794)
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.9-12.6 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
231-235 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
転移温度
flash point 121 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C(O)CC)C(O)CC
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.020 - 1.022
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体