Merck
32250
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコールモノブチルエーテル
≥98.0% (GC)
別名:
2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール, BDG, ブチルジグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
162.23
Beilstein:
1739225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
bp:
224-228 °C (lit.)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.05% water
屈折率
n20/D 1.432
pH
7
bp
224-228 °C (lit.)
密度
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE) is used:
  • In the preparation of blocked isocyanate systems for coil coating, electro-coating and powder coating.
  • As a cosurfactant in the formation of microemulsions.
  • As a structural component of various liquid crystals.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32250-2.5L-F:4548173993546
32250-6X1L-F:
32250-VAR-F:
32250-4X2.5L-F:
32250-250ML-F:
32250-BULK-F:
32250-1L-F:4548173993539
32250-100ML:
32250-100ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Doping molecular semiconductors: n-type doping of a liquid crystal perylene diimide.
Gregg BA and Cormier RA
Journal of the American Chemical Society, 123(32), 7959-7960 (2001)
Synthesis and characterization of diethylene glycol monobutyl ether?Blocked diisocyanate crosslinkers.
Ranjbar Z, et al.
Progress in Organic Coatings, 69(4), 426-431 (2010)
Microemulsion systems with monobutyl ether of ethylene glycol or diethylene glycol as cosurfactant.
Chew CH, et al.
Journal of Dispersion Science and Technology, 9(1), 17-31 (1988)
Christopher R Gibson et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 14(11), 1247-1249 (2003-11-05)
Tandem liquid chromatography-mass spectrometry coupled to online radioactive material detection (LC/RAM/MS/MS) is a technique that is used routinely for in vivo and in vitro drug metabolism studies and allows for a simultaneous correlation between radiochemical peaks and mass spectral data.
W Mücke et al.
Zentralblatt fur Hygiene und Umweltmedizin = International journal of hygiene and environmental medicine, 201(4-5), 377-386 (1999-01-23)
The investigation of building products in test chambers contains so far only analytical and sensory measurements. In this paper, first experiments for the direct testing of the acute toxicity of building product emissions with the bioluminescence inhibition test are presented.