Merck
8.01554
Sigma-Aldrich
エチレングリコールブチルエーテル
for synthesis
別名:
2-ブトキシエタノール, ブチルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1732511
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-905-0
NACRES:
NA.22
bp:
169-172.5 °C (lit.)
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
473 °F
有効性
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
10.6 %
dilution
(for synthesis)
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
動粘度
3.642 cSt(20 °C)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
転移温度
flash point 67 °C
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Insight into the aggregation and phase behavior for aqueous solution of ethylene glycol monobutyl ether with self-assembly induced optical and electrical properties: Explores the solubility and amphiphilic properties of ethylene glycol monobutyl ether, affecting its aggregation and phase behavior in solutions (Shang et al., 2023).
  • Surface tension and density of ethylene glycol monobutyl ether–water mixtures from 277.15 to 308.15 K: This study provides detailed measurements of surface tension and density across different temperatures, aiding in the understanding of its physical properties in solutions (Velasco-Medina et al., 2020).
  • Production of ethylene glycol monobutyl ether through etherification of ethylene glycol using a nanostructured heterogeneous catalyst of amyberlyst-15: Describes the synthesis process of ethylene glycol monobutyl ether using advanced catalysis, providing insights into more efficient production techniques (Bayat et al., 2022).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.901
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8015542501:
8015542500:
8015549999:
8015546025:
8015541000:
IN28015540500:
8015540000:
試験成績書(COA)