Merck
1.15118
Millipore
2-メトキシエタノール
for amino acid analysis
別名:
エチレングリコールモノメチルエーテル, メチルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1731074
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-713-7
NACRES:
NA.05
bp:
124-125 °C (lit.)
蒸気密度
2.62 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6.17 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
548 °F
expl. lim.
24.5 %
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
動粘度
1.6 cSt(20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
転移温度
flash point 37 °C
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アミノ酸分析用
アプリケーション
Ethylene glycol monomethyl ether for amino acid analysis. CAS 109-86-4, EC Number 203-713-7, chemical formula CH₃OCH₂CH₂OH.
規格
Saturation Concentration in Air: 33 g/m3 (20 °C)
アナリシスノート
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsFree acid (as CH₃COOH)≤ 0.005 %Peroxide (as H₂O₂)≤ 0.001 %Evaporation residue≤ 0.003 %Water≤ 0.1 %Suitability for amino acid analysisconformsThe product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Immune system, thymus
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3