由来生物
Porcine pancreas
品質水準
アッセイ
≥95% (Lowry)
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
濃度
≥500 μ protein/vial
色
white to faint yellow
溶解性
H2O: soluble 1.9-2.1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
遺伝子情報
pig ... CLPS(397407)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究領域:細胞シグナル伝達
コリパーゼは、限定的な二次構造を持つ、システインに富む小さなタンパク質群のひとつです。その構造は、25 x 30 x 35 Å と比較的平坦で、突き出た指が 5 つのジスルフィド架橋の複雑なネットワークによって一端でつながっているような配列をしています。コリパーゼの構造は、密接に関連したトポロジーを持つ 2 つの小さなドメインで構成されています。
コリパーゼは、限定的な二次構造を持つ、システインに富む小さなタンパク質群のひとつです。その構造は、25 x 30 x 35 Å と比較的平坦で、突き出た指が 5 つのジスルフィド架橋の複雑なネットワークによって一端でつながっているような配列をしています。コリパーゼの構造は、密接に関連したトポロジーを持つ 2 つの小さなドメインで構成されています。
遺伝子コリパーゼ(CLPS)は、膵外分泌部で大部分が発現されている脂質分解酵素をコードしています。このタンパク質は、胃や腸でも確認されています。その構造には、17のアミノ酸を持つシグナルペプチドとN末端の5つのアミノ酸の前駆体領域があります。
アプリケーション
ブタ膵臓由来コリパーゼは、次のように使用されています:
- リパーゼアッセイ用酵素溶液において
- 胃腸内消化を刺激するための酵素ミックスにおいて
- リコピンのin vitroアクセス可能性に対するその効果を調べるための明らかな重要因子の1つとして
生物化学的/生理学的作用
コリパーゼは、脂質代謝およびアポトーシスシグナル伝達に関与しています。脂肪消化に欠かせません。リパーゼの変性を防ぎ、液滴中の脂質/水界面への自身の付着を可能にする膵臓タンパク質です。コリパーゼは、トリアシルグリセロールの内部中心核にリパーゼがアクセスできるようにします。膵外分泌部機能が不十分なことにより引き起こされるコリパーゼ分泌不全は、食物脂肪の管腔内加水分解を最小限に抑えます。リパーゼまたはコリパーゼの先天性欠損は、膵臓における脂肪吸収不良を引き起こします。
小タンパク質コファクターであるコリパーゼは、膵リパーゼによる効率的な食事性脂質の加水分解に不可欠です。コリパーゼはリパーゼの非触媒 C 末端ドメインに結合し、活性構造を安定化させ、全体的な疎水性結合部位を大幅に強化します。この膵外分泌タンパク質は、膵トリグリセリドリパーゼ(PTL)の基質脂質-水界面への吸着を補助します。
特徴および利点
- 胆汁酸炎によるリパーゼの阻害を克服します。
- 活性は、ウマ膵リパーゼを含むトリオレインとデオキシコール酸ナトリウムの乳濁液において比濁法により実証できます。
調製ノート
水に溶解し、濃度1.9~2.1 mg/mLで無色~薄黄色の透明の溶液になります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3028-.5MG:
C3028-BULK:
C3028-VAR:
C3028-.5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
W Junge et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 123(3), 293-302 (1982-08-18)
Colipase, like other pancreatic proteins, is liberated into the circulation in acute pancreatitis. Its concentration was measured in serum by a turbidimetric and in urine by a titrimetric method. The principle of both assays is based on the reactivation of
Pancreatic colipase: chemistry and physiology.
B Borgström et al.
Journal of lipid research, 20(7), 805-816 (1979-09-01)
H van Tilbeurgh et al.
Biochimica et biophysica acta, 1441(2-3), 173-184 (1999-11-26)
Colipase is a small protein cofactor needed by pancreatic lipase for the efficient dietary lipid hydrolysis. It binds to the C-terminal, non-catalytic domain of lipase, thereby stabilising an active conformation and considerably increasing the overall hydrophobic binding site. Structural studies
Marcella Denaro et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-01-28)
Recently, several studies have highlighted the role of Citrus flavanones in counteracting oxidative stress and inflammatory response in bowel diseases. The aim of study was to identify the most promising Citrus flavanones by a preliminary antioxidant and anti-inflammatory screening by