詳細
anionic
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
40-60% (Cholic Acid ; approximately 50% sodium cholate and approximately 50% sodium deoxycholate, HPLC)
形状
powder
組成
cholic acid sodium salt, ~50%
deoxycholic acid sodium salt, ~50%
不純物
≤5% water
損失
≤5% loss on drying (water)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
アプリケーション
microbiology
保管温度
10-30°C
詳細
胆汁酸塩は、グリシンまたはタウリンと胆汁酸が結合した有機ナトリウム塩です。胆汁酸塩は、4種類の胆汁酸(コール酸、デオキシコール酸、ケノデオキシコール酸、リトコール酸)からなります。
胆汁酸塩は、精製された新鮮な胆汁から制御された条件下で抽出され、細菌培養培地で使われます。例えば、マッコンキー寒天培地/ブロスなどで、病原体の単離と同定を可能にする選択的阻害剤として作用します。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
48305-VAR-F:
48305-50G-F:
48305-250G-F:
48305-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック