Merck
T4009
Sigma-Aldrich
タウロコール酸 ナトリウム塩 水和物
≥95% (HPLC)
別名:
2-[(3α,7α,12α-トリヒドロキシ-24-オキソ-5β-コラン-24-イル)アミノ]エタンスルホン酸, 3α,7α,12α-トリヒドロキシ-5β-コラン-24-オイック酸N-(2-スルホエチル)アミド, タウロコール酸ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H44NNaO7S · xH2O
CAS番号:
分子量:
537.68 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
詳細
anionic
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 2100
凝集数
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
官能基
sulfonic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI Key
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タウロコール酸ナトリウム塩は、界面活性能がある胆汁酸です。
アプリケーション
タウロコール酸ナトリウム塩水和物は、植物線維組織への胆汁酸および塩の吸着を評価する研究に使用されています。 また、血清および空腸液中の抱合/非抱合胆汁塩を測定する方法を調べる研究にも使用されています。
陰イオン界面活性剤であり、タンパク質の可溶化に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
硫酸化されていない胆汁酸塩。
非硫酸型胆汁酸塩であり、胆汁酸塩輸送ポンプ/sister of Pgp(BSEP/spgp)、Na(+)/タウロコ-ル酸共輸送体(NTCP)および肝臓の小管でのMRP3に対する生理的な輸送基質です。
調製ノート
コ-ル酸から合成されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T4009-25G:
T4009-100G:
T4009-250MG-KC:
T4009-VAR:
T4009-5G:
T4009-250MG:
T4009-BULK:
T4009-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joseph J Orsini et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 413(15-16), 1270-1273 (2012-05-03)
We sought to modify a previously published tandem mass spectrometry method of screening for 5 lysosomal storage disorders (LSDs) in order to make it better suited for high-throughput newborn screening. Two 3-mm dried blood spot (DBS) punches were incubated, each
Studies on the adsorption of bile salts to non-absorbed components of diet.
M A Eastwood et al.
Biochimica et biophysica acta, 152(1), 165-173 (1968-01-10)
A Tangerman et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 159(2), 123-132 (1986-09-15)
A reliable method is described for the determination of conjugated and unconjugated bile acids in serum and jejunal fluid. Bile acids are extracted using reverse-phase octadecylsilane bonded silica cartridges and are separated into their unconjugated and conjugated fractions using the
Theresa D Ho et al.
Infection and immunity, 82(6), 2345-2355 (2014-03-26)
Clostridium difficile is a clinically important pathogen and the most common cause of hospital-acquired infectious diarrhea. Expression of the C. difficile gene csfV, which encodes σ(V), an extracytoplasmic function σ factor, is induced by lysozyme, which damages the peptidoglycan of
Studies on the Antibacterial Properties of the Bile Acids and some Compounds Derived from Cholanic Acid
M. Stacey and M. Webb
Proc. Royal Soc. Lond. B., 134, 523-523 (1947)
資料
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.
probiotics-and-human
プロトコル
This method is particularly useful in research into the role of individual bile acids as signaling molecules; suitable for clinical laboratories to investigate potential mechanisms linked to gut hormone profiles and glycemic control.