A1340000
アテノロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-4-[2-ヒドロキシ-3-[(1-メチルエチル)アミノ]プロポキシ]ベンゼンアセトアミド, 4-[2′-ヒドロキシ-3′-(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フェニルアセトアミド
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
atenolol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
InChI Key
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153)
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
A1340000:
A1340000-100MG:
A1340000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets