アッセイ
≥98% (TLC)
形状
solid
分子量
micellar wt 2100
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
凝集数
4
色
white
pKa
1.9
CMC
3 - 11 mM
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI Key
JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
詳細
警告
再構成
WGK
WGK 3
Jan Code
580218-1GM:
580218-5GM:
580218-MG:
試験成績書(COA)